Learn More
Trichloroéthylène, extra pur, SLR, stabilisé avec 0,04 % de triéthylamine, Fisher Chemical
Code produit 10306250 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10306250 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10306250 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3100/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
CAS 79-01-6
Point de fusion -85°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 87°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C2HCl3
Numéro MDL 838
Quantité 2.5 L
Synonyme trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
Clé InChI XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,1,2-trichloroéthène
Poids moléculaire (g/mol) 131.38
CID PubChem 6575
Densité de vapeur 4.5
ChEBI CHEBI:16602
Poids de la formule 131.39g/mol
Tension de vapeur 77.3mbar at 20°C
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroethylene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.