Learn More
Trichloroéthylène, technique, stabilisé, Fisher Chemical
Code produit 10346200 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10346200 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10346200 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3050/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
CAS 79-01-6
Point de fusion -85°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 87°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C2HCl3
Numéro MDL 838
Quantité 2.5 L
Synonyme trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
Clé InChI XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,1,2-trichloroéthène
Poids moléculaire (g/mol) 131.38
CID PubChem 6575
Densité de vapeur 4.5
ChEBI CHEBI:16602
Poids de la formule 131.39g/mol
Tension de vapeur 77.3mbar at 20°C
Forme physique Liquid