Learn More
Acide trichloroisocyanurique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
L’acide trichloroisocyanurique a été utilisé comme réactif de désinfection pour la transformation de la benzophénone-3 dans l’eau chlorée. Il a également été utilisé dans la synthèse de 2-halométhylène-3-oxoketoximes. Il est utilisé comme agent de blanchiment dans l’industrie textile, un réactif dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le chlorocarbone, l’acétonitrile, l’acétone, l’eau (12 g/L).
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des agents réducteurs, des acides, des bases, des substances inflammables, des matières organiques, de la lumière, de l’eau / de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trichloroisocyanuric acid |
| Point de fusion | ∼245°C (decomposition) |
| Densité | 2.07 |
| pH | 3 |
| Point d’éclair | >250°C (482°F) |
| Odeur | Pungent |
| Quantité | 2500 g |
| Numéro UN | UN2468 |
| Beilstein | 202022 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Trichloroisocyanuric acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Symclosene