Learn More
Acide trichloroisocyanurique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11926581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11926581 5 kg Flacon en plastique -
10711072 250 g Flacon en verre 250g
10667581 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11926581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421540050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-90-1
Formule moléculaire C3Cl3N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 232.40
Numéro MDL MFCD00006553
Clé InChI YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
CID PubChem 6909
ChEBI CHEBI:33015
SMILES ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroisocyanuric acid
Point de fusion 245°C to 251°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 5 kg
Beilstein 26,256
Fieser 06,605; 13,322
Merck Index 15,9806
Informations sur la solubilité Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: decomposes forming hclo,soluble in highly polar solvents
Nom IUPAC trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Poids de la formule 232.41
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou granulés