Learn More
Chloroformate de trichlorométhyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468037
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11468037 250 g 250g
11448037 10 g 10g
11458037 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11468037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17444.30
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 503-38-8 | C2Cl4O2 | 197.82 g/mol
Trichloromethyl chloroformate is used as a reagent in the synthesis of organic compounds. It serves as a source of phosgene used in some laboratory preparations. Also, it is used as a reactant for the synthesis of cyclic carbamimidates, N-alkenyl and cycloalkyl carbamates and prostate-specific membrane antigen-targeted anticancer prodrugs. In addition, it is involved in the preparation of an erythromycin A derivatives and antibody-drug conjugates. It is utilized in the conversion of amines, carboxylic acids, formamides in to isocyanates, acid chlorides and isocyanides respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformate de trichlorométhyle est utilisé comme réactif dans la synthèse de composés organiques. Il sert de source de phosgène utilisé dans certaines préparations de laboratoire. De plus, il est utilisé comme réactif pour la synthèse de carbamimidates cycliques, de carbamates N-alcényle et cycloalkyle et de médicaments anticancéreux spécifiques à la prostate. En outre, il participe à la préparation de dérivés de lʼérythromycine A et de conjugués anticorps-médicaments. Il est utilisé dans la conversion dʼamines, dʼacides carboxyliques, de formamides en isocyanates, de chlorures d’acide et dʼisocyanures respectivement.
Solubilité
Miscible avec de lʼéthanol, de lʼéther et du benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. Les fiches signalétiques sont disponibles en ligne à lʼadresse www.alfa.com. Conserver dans un endroit frais. Sensible à la lumière et à la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 503-38-8
Formule moléculaire C2Cl4O2
Poids moléculaire (g/mol) 197.82
Numéro MDL MFCD00015553
Clé InChI HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphosgene, trichloromethyl chloroformate, diphosgen, difosgen czech, perchloromethyl formate, unii-po4q4r80lv, hsdb 371, carbonochloridic acid, trichloromethyl ester, methanol, trichloro-, chloroformate, chloroformic acid trichloromethyl ester
CID PubChem 10426
Nom IUPAC Trichlorométhyl carbonochloridate
SMILES ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Trichloromethyl chloroformate
Point de fusion -57°C
Densité 1.64
Point d’ébullition 128°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Pungent
Formule linéaire ClCO2CCl3
Indice de réfraction 1.457
Quantité 250 g
Numéro UN UN3390
Beilstein 970225
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3334
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether and benzene. Immiscible with water.
Poids de la formule 197.83
Pourcentage de pureté 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.