Learn More
Chloroformiate de trichlorométhyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trichloromethyl Chloroformate |
| CAS | 503-38-8 |
| Formule moléculaire | C2Cl4O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Carbonochloridic Acid Trichloromethyl Ester, Chloroformic Acid Trichloromethyl Ester, Trichloromethanol Chloroformate, Diphosgen, Diphosgene, Trichloromethyl Chlorocarbonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6 |
| SMILES | ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | Trichlorométhyl carbonochloridate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.83 |
| Poids de la formule | 195.8652 |