Learn More
Trichlorooctyl-stannane, TRC
Code produit 30007640
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007640 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30007640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7743805G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyltin-trichloride
CAS 3091-25-6
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C8 H17 Cl3 Sn
Quantité 5 g
Synonyme Octyltin trichloride, Trichloro(n-octyl)stannane
Formule InChI InChI=1S/C8H17.3ClH.Sn/c1-3-5-7-8-6-4-2;;;;/h1,3-8H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMILES CCCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC trichloro(octyl)stannane
Poids moléculaire (g/mol) 338.29
Poids de la formule 337.9418
Pourcentage de pureté >95%