Learn More
Trichlorosilane, 99 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10285460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10285460 250 mL 250mL
10207453 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10285460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174602500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-78-2
Formule moléculaire Cl3Si
Poids moléculaire (g/mol) 134.44
Clé InChI PPDADIYYMSXQJK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trichlorosilyle
SMILES Cl[Si](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichlorosilane
Point de fusion -127.0°C
Densité 1.3400 g/mL
Point d’ébullition 31.0°C to 32.0°C
Point d’éclair -27°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire SiHCl3
Indice de réfraction 1.4000 to 1.4020
Quantité 250 mL
Fieser 03,298; 04,525; 05,687; 06,606; 11,553
Merck Index 15, 9811
Gravité spécifique 1.34
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, ether, heptane, chloroform,, perchloroethylene, carbon disulfide and, carbon tetrachloride
Viscosité 0.332 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 135.45
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P334-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.