Learn More
Trichostatin A, MedChemExpress
Code produit 16490226
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490226 2 mg
16478907 5 mg
16472437 50 mg
16416328 10 mg
16413466 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16490226 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15144
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Trichostatin A (TSA) is a potent and specific inhibitor of HDAC class I/II, with an IC50 value of 1.8 nM for HDAC.
Trichostatin A (TSA) is a potent and specific inhibitor of HDAC class I/II, with an IC50 value of 1.8 nM for HDAC.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichostatin A
Forme physique Solid
CAS 58880-19-6
Couleur Light Nude
Quantité 2 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H22N2O3
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme TSA
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (82.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=CC=C(C=C1)C([C@@H](/C=C(/C=C/C(NO)=O)C)C)=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 302.37
Poids de la formule 302.37
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research