Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triclabendazole, 98 %
Code produit 15751789 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15751789 5 g 5g
15741789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15751789 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461960050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 68786-66-3 | C14H9Cl3N2OS | 359.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68786-66-3
Formule moléculaire C14H9Cl3N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 359.66
Clé InChI NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triclabendazole, fasinex, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzo d imidazole, triclabendazol inn-spanish, triclabendazolum inn-latin, ccris 8988, 5-chloro-6-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzimidazole, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-benzimidazole, 5-chloro-6-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio benzimidazole, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzimidazole
CID PubChem 50248
Nom IUPAC 6-chloro-5-(2,3-dichlorophénoxy)-2-méthylsulfanyl-1H-benzimidazole
SMILES CSC1=NC2=CC(=C(C=C2N1)Cl)OC3=C(C(=CC=C3)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Triclabendazole
Point de fusion 175.0°C to 176.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 359.66
Pourcentage de pureté 98%