Learn More
Triclabendazole, MedChemExpress
Description
Triclabendazole(CGA89317) is a benzimidazole, it binds to tubulin impairing intracellular transport mechanisms and interferes with protein synthesis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triclabendazole |
| CAS | 68786-66-3 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H9Cl3N2OS |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | CGA89317 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (278.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CSC1=NC2=CC(OC3=CC=CC(Cl)=C3Cl)=C(Cl)C=C2N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 359.66 |
| Afficher plus |