Learn More
Triclabendazole, TRC
Code produit 30454817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454817 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454817 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT774175100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H9 Cl3 N2 O S
Quantité 100 mg
Synonyme Triclabendazole, 1H-Benzimidazole','6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-, 1H-Benzimidazole','5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylthiobenzimidazole, 5-Chloro-6-(2',3'-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole, CGA 89317, Egaten, Fasinex, Triclabendazole
Formule InChI InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMILES CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
Nom IUPAC 5-chloro-6-(2,3-dichlorophénoxy)-2-méthylsulfanyl-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 359.66
Poids de la formule 357.9501
Pourcentage de pureté >95