Learn More
Triclabendazole, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Triclabendazole |
| CAS | 68786-66-3 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C14 H9 Cl3 N2 O S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Triclabendazole, 1H-Benzimidazole','6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-, 1H-Benzimidazole','5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylthiobenzimidazole, 5-Chloro-6-(2',3'-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole, CGA 89317, Egaten, Fasinex, Triclabendazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1 |
| Nom IUPAC | 5-chloro-6-(2,3-dichlorophénoxy)-2-méthylsulfanyl-1H-benzimidazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 359.66 |
| Show More |