Learn More
Triclosan-d3 (2,4-dichlorophénoxy-d3), CDN
Code produit 30318272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318272 0.005 g 0.01g
30311951 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30318272 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND69830.005G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triclosan-d3
CAS 1020719-98-5
Formule moléculaire C12 2H3 H4 Cl3 O2
Quantité 0.005 g
Synonyme Triclosan D3 (2,4-dichlorophenoxy D3), 5-Chloro-2-(4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)-phenol
Formule InChI InChI=1 S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16 H/i1D,3 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(Oc2ccc(Cl)cc2O)c(Cl)c([2 H])c1Cl
Nom IUPAC 5-chloro-2-(2,4-dichloro-3,5,6-trideutérophénoxy)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 292.56
Poids de la formule 290,97 g/mol
Pourcentage de pureté 97 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique