Learn More
Triclosan, MedChemExpress
Description
Triclosan is an antibacterial and antifungal agent found in consumer products, including soaps, detergents, toys, and surgical cleaning treatments.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triclosan |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 3380-34-5 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H7Cl3O2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (345.38 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC1=CC(Cl)=CC=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl |
| Afficher plus |