Learn More
Éther méthylique de triclosan-d3, CDN
Code produit 30315972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
Conditionnement:
0.05g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315972 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30315972 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND70740.05G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TriclosanmethylD3(methoxyD3)
CAS 1020720-00-6
Formule moléculaire C13 2H3 H6 Cl3 O2
Quantité 0.05 g
Synonyme Benzene, 4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-(methoxy-d3)-, Triclosan methyl D3 (methoxy D3), Triclosan Methyl-d3 Ether
Formule InChI InChI=1 S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-[4-chloro-2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]benzene
Poids moléculaire (g/mol) 306.59
Poids de la formule 304,9856 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique