Learn More
Éther méthylique de triclosan, TRC
Code produit 30456965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456965 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456965 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77427510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triclosan methyl ether
CAS 4640-01-1
Formule moléculaire C13 H9 Cl3 O2
Quantité 10 mg
Synonyme Benzene','4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxy-, 4-Chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxybenzene, 2,4,4'-Trichloro-2'-methoxydiphenyl ether, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)anisole, Methyl triclosan, Triclosan methyl, Triclosan-Me, Triclosan methyl ether, Triclosan-methyl ether
Formule InChI InChI=1S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7H,1H3
SMILES COc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-(4-chloro-2-méthoxyphénoxy)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 303.57
Poids de la formule 301.9668