Learn More
Cytiva Colonnes Tricorn
Code produit 10322630 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
5mm
10mm
Hauteur (métrique):
20mm
50mm
60mm
100mm
150mm
200mm
300mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Hauteur (métrique) Conditionnement
10322630 5mm 20mm 1 pièce
10556750 5mm 150mm 1 pièce
10640571 10mm 20mm 1 pièce
10527120 10mm 60mm -
10240930 5mm 200mm 1 pièce
10337889 10mm 200mm 1 pièce
10398839 10mm 50mm 1 pièce
10352920 10mm 150mm 1 pièce
10089229 10mm 300mm 1 pièce
10849450 10mm 100mm 1 pièce
10763812 5mm 50mm 1 pièce
10176057 5mm 100mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10322630 Supplier Cytiva Supplier No. 28406408
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les colonnes Tricorn sont compatibles avec des débits élevés et sont conçues pour les milieux haute performance tels que Sepharose, Superdex et SOURCE.
  • Les colonnes vides Tricorn sont conçues pour des séparations haute performance à petite et moyenne échelles
  • La conception moderne intégrée et à clipser permet d’obtenir une colonne facile à assembler, à utiliser et à entretenir.
  • Large gamme de dimensions de colonnes adaptées à de nombreux besoins de purification variés.
  • Les tubes en verre revêtus d’un film plastique empêchent les dommages si la colonne tombe ou si elle est utilisée en dehors de ses spécifications.
  • Un connecteur de remplissage séparé permet de remplir facilement les colonnes avec un large choix de milieux.
  • L’anneau de verrouillage empêche la compression accidentelle du lit de milieu.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Colonnes Tricorn (vides)
Volume du lit 0,10-0,57 ml (un adaptateur), 0,0-0,52 ml (deux adaptateurs)
Diamètre (métrique) interne 5mm
Quantité 1 de chaque
Hauteur (métrique) 20mm
Comprend Tube en verre, adaptateur, bouchon d’extrémité, kit de filtres, deux bouchons d’arrêt, deux connecteurs à serrage manuel, deux connecteurs M6, verrou d’adaptateur et porte-filtre
Matériau Verre borosilicaté
Pression max. 1 450 psi (100 bar)
Type de support Filtre en polypropylène
Type de colonne Tricorn Colonne (vide)
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide haute résolution de biomolécules effectuée à des pressions moyennes à élevées