Learn More
Cytiva Colonnes de filtration sur gel préconditionnées Tricorn™ Superose™ 6 et Superose 12
Code produit 11300212 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Superose 12, 10/300 GL ; Granulométrie moyenne : 11 μm ; Format : 1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11300212 Superose 12, 10/300 GL ; Granulométrie moyenne : 11 μm ; Format : 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11300212 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17517301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçues pour les séparations haute performance en laboratoire des protéines et autres biomolécules selon leur taille.  Les colonnes de filtration sur gel préconditionnées Cytiva Tricorn™ Superose™ 6 et Superose 12 permettent de réaliser des séparations rapides et reproductibles avec une haute résolution.
  • Séparation couvrant une vaste plage de poids moléculaires allant de 1000 jusqu’à 5 million de M. Matrice d’agarose fortement réticulée. Taille moyenne des microbilles de 13 μm (Superose 6) et 11 μm (Superose 12). Pour des séparations en laboratoire de bonne résolution
  • Colonnes en verre durables et haute performance pour des séparations fiables et reproductibles
  • Choix de deux milieux : Superose 6 ou Superose 12
  • Volume du lit : 24 ml
  • Dimension du lit : 10 × 300 mm
  • Pression max. : 15 bar (217 psi) 
  • Milieux de culture
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
  • Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 1 à 14
  • Colonne
  • Dia. int. de colonne : 10 mm
  • Support de lit : filtre
  • Matériau (support de lit) : PP
  • Matériau (équipement de colonne) : verre borosilicaté, PEEK, PP, EPDM et PFR
  • Matériau (tube de colonne) : verre borosilicaté
  • Hauteur du lit avec un adaptateur : 279 à 309 mm
  • Hauteur du lit avec deux adaptateurs : 245 à 306 mm
  •  
    Milieu Superose 6 :
  • Granulométrie moyenne : 13 μm
  • Séparations par filtration sur gel sur une très large plage de poids moléculaires allant de 5000 à 5 millions (protéines globulaires)
  • Débit : 0,3 à 0,5 ml / min.
  • Milieu Superose 12 :
  • Granulométrie moyenne : 11 μm
  • Séparations par filtration sur gel sur une très large plage de poids moléculaires allant de 1000 à 300 000 (protéines globulaires)
  • Débit de 0,5 à 1 ml/min.
  •  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Acide acétique 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, SDS 1 %, solvants organiques, NaOH 0,5 M (pour le nettoyage en place)
Type de produit Colonne pré-conditionnée Superose 12
Volume du lit 24 ml
Diamètre (impériale) interne 0,39 in
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Quantité Each
Hauteur (impériale) 11,81 in
Hauteur (métrique) 300 mm
Débit 0,5 à 1 ml/min.
Comprend Raccords Valco pour les systèmes de conception AKTAtrade; et livrés avec des raccords M6 pour le système FPLC
Matériau Verre borosilicaté
Pression max. 435 psi
Plage de pH 3 à 12
Granulométrie 11 mu;m
Type de support Agarose réticulée
Contenu et stockage 4deg; à 30deg;C
À utiliser avec (application) Filtration sur gel haute performance avec une vaste plage de fractionnement des protéines allant de 5000 à 5 000 000
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Superose 12 10/300 GL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol