Learn More
Tricosanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10267490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10267490 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10267490 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 258161000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricosanol
Note relative au nom 99+%
CAS 3133-01-5
Point de fusion 74°C to 76°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 185°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C23H48O
Formule linéaire CH3(CH2)22OH
Numéro MDL MFCD00044484
Quantité 100 mg
Synonyme 1-tricosanol, tricosanol, tricosyl alcohol, n-tricosanol, unii-k22080opox, n-tricosyl alcohol, acmc-2097cw, 1-tricosanol 10 microg/ml in methyl-tert. butyl ether
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,alcohols,ethers,ketones,specially when hot
Clé InChI FPLNRAYTBIFSFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Nom IUPAC tricosan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 340.64
CID PubChem 18431
ChEBI CHEBI:78411
Poids de la formule 340.63
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Paillettes ou poudre cristalline fine