Learn More
Tricyclohexylphosphine (90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tricyclohexyl Phosphine |
| CAS | 2622-14-2 |
| Formule moléculaire | C18H33P |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | NSC 158657, Tricyclohexylphosphine |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2 |
| SMILES | C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3 |
| Nom IUPAC | tricyclohexylphosphane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 280.43 |
| Poids de la formule | 280.232 |