Learn More
Tricyclohexylchlorotine, TRC
Code produit 30454822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454822 10 g 10g
30456829 5 g -
30457233 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454822 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77450010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3091-32-5
Formule moléculaire C18 H33 Cl Sn
Poids moléculaire (g/mol) 403.62
Synonyme Tin, chlorotricyclohexyl- (7CI), Tricyclohexyltin chloride (6CI), Chlorotricyclohexylstannane, Chlorotricyclohexyltin, NSC 202692, Tricyclohexylstannyl chloride, Tris(cyclohexyl)tin chloride
Nom IUPAC chloro(tricyclohexyl)stannane
SMILES Cl[Sn](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricyclohexyltin chloride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/3C6H11.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;1H;/q;;;;+1/p-1
Poids de la formule 404.1293