Learn More
Tricyclohexylphosphine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367258 1 g 1g
11357258 5 g 5g
11347258 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11367258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030386.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280.436 g/mol
Tricyclohexylphosphine is used as a ligand in organometallic chemistry. As a reagent, it is used for a range of metal-catalyzed organic transformations. Crabtree's catalyst is an organoiridium compound containing tricyclohexyl phosphine used for hydrogenation of mono-, di-, tri-, and tetra- substituted substrates and hydrogen transfer reactions. Grubbs’catalysts consists of transition metal ruthenium and tricylohexyl phosphine utilized in olefin metathesis in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2622-14-2
Formule moléculaire C18H33P
Poids moléculaire (g/mol) 280.436
Numéro MDL MFCD00003853
Clé InChI WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
CID PubChem 75806
Nom IUPAC tricyclohexylphosphane
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricyclohexylphosphine
Point de fusion 76°C to 78°C
Couleur Blanc
Odeur Unpleasant
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 280.42
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tricyclohexylphosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tricyclohexylphosphine