Learn More
Tétrafluoroborate de tricyclohexylphosphonium, TRC
Code produit 30457346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457346 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7782901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricyclohexylphosphonium Tetrafluoroborate
CAS 58656-04-5
Formule moléculaire C18H33P . BF4.H
Quantité 1 g
Synonyme Tri(cyclohexyl)phosphine tetrafluoroborate, PCy3.HBF4
Formule InChI InChI=1S/C18H33P.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h16-18H,1-15H2;/q;-1/p+1
SMILES F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3
Nom IUPAC tetrafluoroboranuide; tricyclohexylphosphanium
Poids moléculaire (g/mol) 368.2
Poids de la formule 368.2427