Learn More
Méthacrylate de tridécafluorohexyléthyle, TRC
Code produit 30452043
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30452043 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452043 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7750781G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tridecafluorohexylethyl Methacrylate
CAS 2144-53-8
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C12 H9 F13 O2
Quantité 1 g
Synonyme 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl Methacrylate, 2-Propenoic acid','2-methyl-','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester (9CI','ACI), 1-Octanol','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-','methacrylate (8CI), Methacrylic acid','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester (7CI','8CI), (Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctyl methacrylate, 2-(Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 2-(Tridecafluorohexyl)ethyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctan-1-yl 2-methyl-2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl 2-methylprop-2-enoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl methacrylate, 6:2 FTMAC, Actyflon G 06B, C 6FMA, C 6SFMA, Capstone 62MA, Cheminox FAMAC 6, FAMAC 6, Fluowet MA 600, M 1620, MA 600, MAC 6F13, Tridecafluorohexylethyl methacrylate, 6:2 FTMAC, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl Methacrylate, 2-Propenoic acid','2-methyl-','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester (9CI','ACI), 1-Octanol','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-','methacrylate (8CI), Methacrylic acid','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester (7CI','8CI), (Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctyl methacrylate, 2-(Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 2-(Tridecafluorohexyl)ethyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctan-1-yl 2-methyl-2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl 2-methylprop-2-enoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl methacrylate, 6:2 FTMAC, Actyflon G 06B, C 6FMA, C 6SFMA, Capstone 62MA, Cheminox FAMAC 6, FAMAC 6, Fluowet MA 600, M 1620, MA 600, MAC 6F13
Formule InChI InChI=1S/C12H9F13O2/c1-5(2)6(26)27-4-3-7(13,14)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)25/h1,3-4H2,2H3
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl 2-méthylprop-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 432.18
Poids de la formule 432.0395
Pourcentage de pureté >95