Learn More
Tridecanal, 96 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478607
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11478607
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19722.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10486-19-8 | C13H26O | 198.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10486-19-8
Formule moléculaire C13H26O
Poids moléculaire (g/mol) 198.35
Numéro MDL MFCD00007018
Clé InChI BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tridecyl aldehyde, tridecanaldehyde, 1-tridecanal, n-tridecylaldehyde, n-tridecanal, tridecane aldehyde, tridecanealdehyde, aldehyde c-13, technical, tridecanal
CID PubChem 25311
Nom IUPAC tridécanal
SMILES CCCCCCCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tridecanal
Note relative au nom stabilized
Point de fusion 14°C to 15°C
Densité 0.83
Point d’ébullition 280°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.94
Odeur Characteristic
Formule linéaire CH3(CH2)11CHO
Indice de réfraction 1.4384
Quantité 25 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 198.35
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide