Learn More
Tridecane, TRC
Code produit 30426437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30426437 1 g 1g
30424731 5 g -
30422232 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426437 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0781451G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-50-5
Formule moléculaire C13 H28
Poids moléculaire (g/mol) 184.36
Synonyme Tridecane, Cactus Normal Paraffin N 13, N 13, N 13 (paraffin), NSC 66205, Paraffin N 13, n-Tridecane
Nom IUPAC Tridécane
SMILES CCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Tridecane
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Poids de la formule 184.2191