Learn More
Tridodécylamine 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10250041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10250041 100 g Flacon en verre 100g
10240041 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10250041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421621000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102-87-4 | C36H75N | 522 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-87-4
Formule moléculaire C36H75N
Poids moléculaire (g/mol) 522
Numéro MDL MFCD00008971
Clé InChI SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tridodecylamine, trilaurylamine, tri-n-dodecylamine, alamine 304, tridodecyl amine, adogen 360, 1-dodecanamine, n,n-didodecyl, n,n-didodceyl-1-dodecanamine, n,n-didodecyl-1-dodecanamine, unii-sf36t21u17
CID PubChem 7624
Nom IUPAC N,N-didodécyldodécane-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tridodecylamine
Note relative au nom 95%
Point de fusion 16°C
Couleur Jaune
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 450°C
Point d’éclair 216°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3(CH2)11)3N
Indice de réfraction 1.4568 to 1.4588
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 522
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tridodecylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.