Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethanolamine Hydrochloride |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | ∽ 99% |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 185.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Qualité | Not Available |
| Forme physique | Powder |