Learn More
Chlorhydrate de triéthanolamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11407627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11407627 250 g 250g
11497617 1000 g 1000g
11417627 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11407627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15678.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Protein purification reagent Triethanolamine hydrochloride serves as a protein purification reagent, an emulsifier and a surfactant. It is used in the study of chemical cross linking of chloroplast coupling factor and acts as a medium for assaying adenosine diphosphate (ADP). It acts as an organic additive in the grinding of cement clinker and as a complexing agent for aluminum ions in aqueous solutions. It is used for the neutralization of fatty acids and adjusting buffer pH as well as utilized to dissolve oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif de purification des protéines Le chlorhydrate de triéthanolamine sert de réactif de purification des protéines, d’émulsifiant et de surfactant. Il est utilisé dans l’étude de la réticulation chimique du facteur de couplage chloroplastique et sert de milieu pour l’analyse de l’adénosine diphosphate (ADP). Il agit comme additif organique dans le broyage du clinker de ciment et comme agent complexant pour les ions d’aluminium dans des solutions aqueuses. Il est utilisé pour la neutralisation des acides gras et l’ajustement du pH tampon ainsi que pour la dissolution des huiles.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-39-8
Formule moléculaire C6H16ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.648
Numéro MDL MFCD00012596
Clé InChI HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
CID PubChem 101814
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol ; chlorhydrate
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethanolamine hydrochloride
Point de fusion 177°C to 179°C
Formule linéaire (HOCH2CH2)3N·HCl
Quantité 250 g
Beilstein 3909940
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9665
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 185.65
Pourcentage de pureté ≥99%