Learn More
Triethoxy(hexyl)silane, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30802015
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30802015 100 g
30786533 25 g
30793462 5 g
30797557 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30802015 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD144495100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethoxy(hexyl)silane
CAS 18166-37-5
Formule moléculaire C12H28O3Si
Numéro MDL MFCD00087744
Quantité 100 g
SMILES CCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 248.43
Pourcentage de pureté 98%