Learn More
Triéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13428398 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
13428398 250 g Flacon en verre 250g
10163294 10 g Flacon en verre 10g
10366834 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13428398 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 164812500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 998-30-1 | C6H16O3Si | 164.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 998-30-1
Formule moléculaire C6H16O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 164.28
Numéro MDL MFCD00009061
Clé InChI PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
CID PubChem 6327710
Nom IUPAC triéthoxysilicone
SMILES CCO[Si](OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethoxysilane
Point de fusion -170.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 134.0°C to 135.0°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)3SiH
Indice de réfraction 1.3762
Quantité 250 g
Beilstein 01,334
Fieser 11,554; 17,366
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 164.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.