Learn More
2-fluoro-2-phosphonoacétate de triéthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11354825 1 g 1g
11364825 5 g -
11374825 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354825 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17913.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2356-16-3 | C8H16FO5P | 242.183 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2356-16-3
Formule moléculaire C8H16FO5P
Poids moléculaire (g/mol) 242.183
Numéro MDL MFCD00134400
Clé InChI FVPISMANESAJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acid triethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl-2-fluoroacetate, triethyl phosphonofluoroacetate, ethyl diethoxyphosphoryl fluoro acetate, triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl fluoro-, ethyl ester, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acidtriethylester, diethyl ethoxycarbonyl fluoromethyl phosphonate, diethoxyphosphinyl fluoroacetic acid ethyl ester
CID PubChem 2734865
Nom IUPAC Éthyl 2-diéthoxyphosphoryl-2-fluoroacétate
SMILES CCOC(=O)C(F)P(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
Densité 1.194
Point d’ébullition 75°C (0.01 mmHg)
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.425
Quantité 1 g
Beilstein 1912161
Poids de la formule 242.19
Pourcentage de pureté 96%