Learn More
2-phosphonobutyrate de thriéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317356 5 g 5g
11327356 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09329.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 17145-91-4 | C10H21O5P | 252.247 g/mol
Reactant used for preparation of furospinosulin-1 and analogs as hypoxia-selective antitumor agents, Aminoquinolines as beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1 (BACE1) inhibitors and potential anti-Alzheimer?s drugs, phenylpropanoic acid peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) α-selective agonists as nonalcoholic steatohepatitis (NASH)-preventive agents, PPAR agonists with phenethylphenylphthalimide skeleton derived from thalidomide-related LXR antagonists, notch-sparing γ-secretase inhibitors derived from PPAR agonist library and plakotenin via Diels-Alder reaction, as a potential anticancer agent, naturally found in Okinawan sponge of the genus Plakortis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé pour la préparation de furospinosuline-1 et d’analogues sous forme d’agents antitumoraux sélectifs à l’hypoxie, d’aminoquinolines sous forme d’inhibiteurs de l’enzyme 1 de clivage des protéines du précurseur de l’amyloïde du site bêta (BACE1) et d’agonistes potentiels anti-Alzheimer rs, de récepteurs activés par le peroxisome de l’acide phénylpropanoïque (PPAR) α ;-agonistes sélectifs sous forme de stéatoheatite non alcoolique (NASH), agents préventifs Agonistes de la PPAR avec squelette de phénéthylphénylphtalimide dérivés d’antagonistes de la LXR liés à la thalidomide, scintillement à l’encoche γ ; inhibiteurs de la sécrétase dérivés de la bibliothèque d’agonistes de la PPAR et de la plakotenine via la réaction de Diels-Alder, comme agent anticancéreux potentiel, naturellement trouvé dans l’éponge Okinawan du genre Plakortis.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17145-91-4
Formule moléculaire C10H21O5P
Poids moléculaire (g/mol) 252.247
Numéro MDL MFCD00041347
Clé InChI GYUCVQSNZFRDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl 2-phosphonobutyrate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl butanoate, ethyl 2-diethylphosphono butyrate, butanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl 2-phosphonobutanoate, .alpha.-diethylphosphono butanoic acid, ethyl ester, butyric acid, 2-phosphono-, triethyl ester, butyric acid, triethyl ester, triethyl 2-phosphonobu-tyrate, triethyl-2-phosphono butyrate
CID PubChem 229053
Nom IUPAC ethyl 2-diéthoxyphosphorylbutanoate
SMILES CCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl 2-phosphonobutyrate
Densité 1.064
Point d’ébullition 105°C to 106°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.433
Quantité 5 g
Beilstein 1789280
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 252.25
Pourcentage de pureté 97%