Learn More
2-Phosphonobutyrate de triéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10702843 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702843 5 mL Flacon en verre 5mL
10243052 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702843 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368780050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17145-91-4 | Molecular Formula: C10H21O5P | Molecular Weight: 252.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17145-91-4
Formule moléculaire C10H21O5P
Poids moléculaire (g/mol) 252.25
Numéro MDL MFCD00041347
Clé InChI GYUCVQSNZFRDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl 2-phosphonobutyrate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl butanoate, ethyl 2-diethylphosphono butyrate, butanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl 2-phosphonobutanoate, .alpha.-diethylphosphono butanoic acid, ethyl ester, butyric acid, 2-phosphono-, triethyl ester, butyric acid, triethyl ester, triethyl 2-phosphonobu-tyrate, triethyl-2-phosphono butyrate
CID PubChem 229053
Nom IUPAC ethyl 2-diéthoxyphosphorylbutanoate
SMILES CCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl 2-phosphonobutyrate
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore
Densité 1.0640g/mL
Point d’ébullition 152.0°C to 154.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (O)P(CH3CH2O)2CH(CH2CH3)C(O)OCH2CH3
Indice de réfraction 1.4315 to 1.4335
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.064
Poids de la formule 252.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl 2-phosphonobutyrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement