Learn More
2-phosphonopentanoate de triéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307278 2 g 2g
11317278 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030413.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35051-49-1 | C11H23O5P | 266.274 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35051-49-1
Formule moléculaire C11H23O5P
Poids moléculaire (g/mol) 266.274
Numéro MDL MFCD00015163
Clé InChI BUPVIVDUPRDDFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl 2-phosphonopentanoate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate, pentanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, valeric acid, 2-diethylphosphono-, ethyl ester, alpha-carbethoxybutylphosphonic acid, diethyl ester, triethyl 2-phosphonovalerate, phosphonic acid, alpha-carbethoxybutyl-, diethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate #, diethyl 1-ethoxycarbonyl butylphosphonate
CID PubChem 98244
Nom IUPAC 2-diéthoxyphosphorylpentanoate d’éthyle
SMILES CCCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl 2-phosphonopentanoate
Couleur Incolore
Point d’ébullition 98°C (2 mmHg)
Formule linéaire (C2H5O)2P(O)[CH(C3H7)CO2C2H5]
Quantité 2 g
Poids de la formule 266.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide