Learn More
2-Phosphonopropionate de triéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319809 50 g 50g
11309809 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23261.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3699-66-9 | C9H19O5P | 238.22 g/mol
Triethyl 2-phosphonopropionate is used as a reactant in intramolecular conjugate addition for the synthesis of floresolide B, enantioselective synthesis of spiroindane di-methyl acetic acid and in stereo selective intramolecular Diels-Alder reactions. It plays an important role in Horner-Wadsworth-Emmons reactions and chemoenzymatic one-pot synthesis of gamma-butyrolactones. It is also used in the preparation of 3-[2]furyl-2-methyl-acrylic acid ethyl ester by reacting with furfural.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-phosphonopropionate de triéthyle est utilisé comme réactif dans l’addition de conjugués intramoléculaires pour la synthèse du florésolide B, la synthèse énantiosélective de l’acide di-méthyl acétique spiroindane et dans les réactions intramoléculaires stéréosélectives Diels-Alder. Il joue un rôle important dans les réactions d’Horner-Wadsworld-Emmons et dans la synthèse d’un pot chimioenzymatique des gamma-butyrolactones. Il est également utilisé dans la préparation de 3-[2] de l’ester éthylique de l’acide furyl-2-méthyl-acrylique en réagissant avec le furfural.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3699-66-9
Formule moléculaire C9H19O5P
Poids moléculaire (g/mol) 238.22
Numéro MDL MFCD00009159
Clé InChI BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl 2-phosphonopropionate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl propanoate, ethyl-2-diethylphosphono propanoate, diethyl 1-carbethoxy ethylphosphonate, propanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, diethyl ethoxycarbonylethyl-phosphonate, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate, 2-diethoxyphosphinyl propanoic acid ethyl ester, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate∼2-phosphonopropionic acid triethyl ester, triethyl2-phosphonopropionate
CID PubChem 107155
Nom IUPAC 2-diéthoxyphosphorylpropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl 2-phosphonopropionate
Densité 1.111
Point d’ébullition 143°C to 144°C (12 mmHg)
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.432
Quantité 50 g
Beilstein 1786994
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and methanol.
Poids de la formule 238.22
Pourcentage de pureté 98%