Learn More
3-Phosphonopropionate de triéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378285
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378285 10 g 10g
11388285 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378285 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10190.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3699-67-0 | C9H19O5P | 238.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3699-67-0
Formule moléculaire C9H19O5P
Poids moléculaire (g/mol) 238.22
Numéro MDL MFCD00015167
Clé InChI JMJWCUOIOKBVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-diethoxyphosphoryl propanoate, triethyl 3-phosphonopropionate, 3-diethylphosphonopropionic acid ethyl ester, triethyl 3-phosphonopropanoate, ethyl 3-diethoxyphosphinyl propionate, ethyl 3-diethoxycarbonyl propanoate, propanoic acid, 3-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, ethyl 3-diethylphosphonopropionate, ethyl 3-diethylphosphono-propionate, ethyl 3-diethylphosphono propanoate
CID PubChem 281204
Nom IUPAC 3-diéthoxyphosphorylpropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl 3-phosphonopropionate
Densité 1.094
Point d’ébullition 127°C to 129°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.433
Quantité 10 g
Beilstein 1790966
Poids de la formule 238.22
Pourcentage de pureté 98%