Learn More
4-phosphonobutyrate de thriéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368455 2 g 2g
11378455 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368455 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10488.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2327-69-7 | C10H21O5P | 252.247 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2327-69-7
Formule moléculaire C10H21O5P
Poids moléculaire (g/mol) 252.247
Numéro MDL MFCD00015168
Clé InChI FYESTJSRASJZOY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 281201
Nom IUPAC ethyl 4-diéthoxyphosphorylbutanoate
SMILES CCOC(=O)CCCP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl 4-phosphonobutyrate
Point d’ébullition 117°C to 119°C (0.4 mmHg)
Indice de réfraction 1.437
Quantité 2 g
Beilstein 1791802
Synonyme triethyl 4-phosphonobutyrate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl butanoate, triethyl4-phosphonobutyrate, butanoic acid, 4-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl-4-phosphono butyrate, butyric acid, 4-diethylphosphono-, ethyl ester, triethyl 4-phosphonobutanoate, 4-phosphonobutanoic acid triethyl ester, 4-diethoxyphosphinyl butyric acid ethyl ester, butanoic acid,4-diethoxyphosphinyl-,ethyl ester
Poids de la formule 252.25
Pourcentage de pureté 97%