Learn More
4-Phosphonocrotonate de triéthyle, 92 %, principalement trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10242892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10242892 10 g 10g
10235480 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10242892 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152120100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10236-14-3 | C10H19O5P | 250.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10236-14-3
Formule moléculaire C10H19O5P
Poids moléculaire (g/mol) 250.23
Numéro MDL MFCD00009192
Clé InChI LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
Synonyme triethyl 4-phosphonocrotonate, e-ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, triethyl .gamma.-phosphonocrotonate, ethyl 4-diethylphosphono crotonate, ethyl 2e-4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl e-4-diethoxyphosphorylbut-2-enoate, ethyl 4-diethylphosphonocrotonate, ethyl trans-4-diethylphosphono crotonate, 4-diethoxyphosphinyl crotonic acid ethyl ester
CID PubChem 5365783
SMILES CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl 4-phosphonocrotonate
Note relative au nom 92%
Couleur Jaune
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 133.0°C to 135.0°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 92%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2P(O)CH2CH=CHCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4525 to 1.4555
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.12
Nom IUPAC (E)-4-diéthoxyphosphorylmais-2-énoate d’éthyle
Poids de la formule 250.23
Pourcentage de pureté 92%
Forme physique Liquide