Learn More
4-Phosphonocrotonate de triéthyle, cis + trans, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433920 25 g 25g
11414443 10 g 10g
11424443 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433920 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10995.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10236-14-3 | C10H19O5P | 250.23 g/mol
Triethyl 4-phosphonocrotonate is used as a reactant for iminodipropionic acid as a leaving group for DNA polymerization by HIV-1 reverse transcriptase, orally bioavailable GPR40 agonist synthesis, preparation of mGlu4R agonists and synthesis of fluoroketone inhibitors of group VIA calcium-independent phospholipase A2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triéthyl 4-phosphonocrotonate est utilisé comme réactif pour l’acide iminodipropionique comme groupe partant pour la polymérisation de l’ADN par la transcriptase inverse du VIH-1, la synthèse d’agonistes de GPR40 biodisponibles par voie orale, la préparation d’agonistes de mGlu4R et la synthèse d’inhibiteurs de la fluorocétone de la phospholipase A2 indépendante du calcium de groupe VIA.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10236-14-3
Formule moléculaire C10H19O5P
Poids moléculaire (g/mol) 250.23
Numéro MDL MFCD00009192
Clé InChI LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
Synonyme triethyl 4-phosphonocrotonate, e-ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, triethyl .gamma.-phosphonocrotonate, ethyl 4-diethylphosphono crotonate, ethyl 2e-4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl e-4-diethoxyphosphorylbut-2-enoate, ethyl 4-diethylphosphonocrotonate, ethyl trans-4-diethylphosphono crotonate, 4-diethoxyphosphinyl crotonic acid ethyl ester
CID PubChem 5365783
Nom IUPAC (E)-4-diéthoxyphosphorylmais-2-énoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl 4-phosphonocrotonate
Note relative au nom cis + trans
Densité 1.13
Point d’ébullition 133°C to 135°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 25 g
Poids de la formule 250.23
Pourcentage de pureté 94%