Learn More
Aconitate de triéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethyl aconitate |
| CAS | 5349-99-5 |
| Formule moléculaire | C12H18O6 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid','triethyl ester, Ethyl aconitate |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18O6/c1-4-16-10(13)7-9(12(15)18-6-3)8-11(14)17-5-2/h7H,4-6,8H2,1-3H3/b9-7+ |
| SMILES | C(\CC(OCC)=O)(=C\C(OCC)=O)/C(OCC)=O |
| Nom IUPAC | triéthyl (E)-prop-1-ène-1,2,3-tricarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 258.27 |
| Poids de la formule | 258.11 |