Learn More
Borate de triéthyle, 97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793892 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10783892 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10793892 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428658000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 150-46-9 | Molecular Formula: C6H15BO3 | Molecular Weight: 145.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-46-9
Formule moléculaire C6H15BO3
Poids moléculaire (g/mol) 145.99
Numéro MDL MFCD00009073
Clé InChI AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
CID PubChem 9009
ChEBI CHEBI:38916
Nom IUPAC Borate de triéthyle
SMILES B(OCC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl borate
Point de fusion -84.5°C
Densité 0.8580g/mL
Point d’ébullition 117.0°C to 118.0°C
Point d’éclair 11°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (C2H5O)3B
Indice de réfraction 1.3720 to 1.3740
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.858
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 145.99
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl borate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO– À des fins de recherche uniquement