Learn More
Borate de triéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423008
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423008 100 mL 100mL
11433008 500 mL 500mL
11443008 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18728.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 150-46-9 | C6H15BO3 | 145.993 g/mol
Triethyl borate is used as a solvent in resins, paints, varnishes, adhesives and sealant chemicals. It is used as a catalyst of synthetic waxes and resins. It is an active component of flame retardants in the textile industry and in welding fluxes. It is used to prepare m-tolyl-acetic acid ethyl ester by reacting with 1-bromomethyl-3-methyl-benzene and carbon monoxide using as1,5-hexadiene?dium chloride as a catalyst. Further, it is used in pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le borate de triéthyle est utilisé comme solvant dans les résines, les peintures, les vernis, les adhésifs et les produits chimiques de scellage. Il est utilisé comme catalyseur de cires et de résines synthétiques. C’est un composant actif de retardateurs de flamme dans l’industrie textile et dans les flux de soudage. Il est utilisé pour préparer l’ester éthylique de l’acide m-tolyl-acétique en réagissant avec le 1-bromométhyl-3-méthyl-benzène et le monoxyde de carbone en utilisant comme catalyseur le chlorure de 1,5-hexadieneρdium. De plus, il est utilisé dans les pièces pyrotechniques.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les agents oxydants forts, les acides minéraux et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-46-9
Formule moléculaire C6H15BO3
Poids moléculaire (g/mol) 145.993
Numéro MDL MFCD00009073
Clé InChI AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
CID PubChem 9009
ChEBI CHEBI:38916
Nom IUPAC Borate de triéthyle
SMILES B(OCC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl borate
Point de fusion -85°C
Densité 0.858
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Point d’éclair 11°C (51°F)
Odeur Mild
Formule linéaire (CH3CH2O)3B
Indice de réfraction 1.374
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1176
Beilstein 1699052
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether.
Poids de la formule 145.99
Pourcentage de pureté 97%