Learn More
Citrate de triéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313286 1000 g 1kg
11393276 25 g 25g
11303286 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11313286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12639.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-93-0 | C12H20O7 | 276.285 g/mol
Triethyl citrate acts as a plasticizer for polyvinylchloride and plastics. It is also useful in pharmaceutical coatings. It is employed as a dye entrapment for the preparation of emission membrane filters for contact fluorescence imaging. It is also employed in fabrication of green nanocomposites from cellulose acetate. It finds application as a pseudo-emulsifier in e-cigarette juices. Further, it functions like Lecithin and utilized in food products. In addition to this, it acts as a carrier reagent and sequestrant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate de triéthyle agit comme un plastifiant pour le polychlorure de vinyle et les matières plastiques. Il est également utile dans les enrobages pharmaceutiques. Il est utilisé comme piégeage de colorant pour la préparation de filtres à membrane d’émission pour l’imagerie par fluorescence de contact. Il est également utilisé dans la fabrication de nanocomposites verts à partir d’acétate de cellulose. Il trouve l’application comme un pseudo-émulsifiant dans liquides à vapoter des cigarettes électroniques. De plus, il fonctionne comme la lécithine et est utilisé dans les produits alimentaires. Par ailleurs, il agit comme un réactif porteur et séquestrant.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’alcool et de l’éther diéthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-93-0
Formule moléculaire C12H20O7
Poids moléculaire (g/mol) 276.285
Numéro MDL MFCD00009201
Clé InChI DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
CID PubChem 6506
Nom IUPAC Triéthyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl citrate
Point de fusion -55°C
Densité 1.137
Point d’ébullition 126°C to 127°C (1 mmHg)
Point d’éclair 176°C (348°F)
Indice de réfraction 1.442
Quantité 1000 g
Beilstein 1801199
Merck Index 14,2326
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol and diethyl ether.
Poids de la formule 276.29
Pourcentage de pureté 99%