Learn More
Citrate de triéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Triethyl citrate acts as a plasticizer for polyvinylchloride and plastics. It is also useful in pharmaceutical coatings. It is employed as a dye entrapment for the preparation of emission membrane filters for contact fluorescence imaging. It is also employed in fabrication of green nanocomposites from cellulose acetate. It finds application as a pseudo-emulsifier in e-cigarette juices. Further, it functions like Lecithin and utilized in food products. In addition to this, it acts as a carrier reagent and sequestrant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le citrate de triéthyle agit comme un plastifiant pour le polychlorure de vinyle et les matières plastiques. Il est également utile dans les enrobages pharmaceutiques. Il est utilisé comme piégeage de colorant pour la préparation de filtres à membrane d’émission pour l’imagerie par fluorescence de contact. Il est également utilisé dans la fabrication de nanocomposites verts à partir d’acétate de cellulose. Il trouve l’application comme un pseudo-émulsifiant dans liquides à vapoter des cigarettes électroniques. De plus, il fonctionne comme la lécithine et est utilisé dans les produits alimentaires. Par ailleurs, il agit comme un réactif porteur et séquestrant.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’alcool et de l’éther diéthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Triethyl citrate |
| Point de fusion | -55°C |
| Densité | 1.137 |
| Point d’ébullition | 126°C to 127°C (1 mmHg) |
| Point d’éclair | 176°C (348°F) |
| Indice de réfraction | 1.442 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1801199 |
| Merck Index | 14,2326 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water,alcohol and diethyl ether. |
| Show More |