Learn More
Citrate de triéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11995061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995061 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10075942 250 g Flacon en plastique 250g
10137742 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11995061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Supplier No. 375060025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    98.65€ / 2.5kg
    Économisez 19.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 77-93-0 | C12H20O7 | 276.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-93-0
Formule moléculaire C12H20O7
Poids moléculaire (g/mol) 276.29
Clé InChI DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
CID PubChem 6506
Nom IUPAC Triéthyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Triethyl citrate
Point de fusion -46.0°C
Densité 1.1360g/mL
Point d’ébullition 294.0°C
Point d’éclair 151°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4430
Quantité 2.5 kg
Merck Index 15,2325
Gravité spécifique 1.136
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.7% (25°C)
Viscosité 35.2 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 276.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide