Description
Alpha Actinin 4 Monoclonal antibody specifically detects Alpha Actinin 4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | Alpha Actinin 4 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 93 |
| Conjugate | APC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | actinin alpha4 isoform, actinin, alpha 4, ACTININ-4, alpha-actinin-4, DKFZp686K23158, F-actin cross-linking protein, focal segmental glomerulosclerosis 1, FSGS, FSGS1, Non-muscle alpha-actinin 4 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human Alpha Actinin 4 protein (Uniprot: O43707) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?