Learn More
Orthoacétate de triéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethyl Orthoacetate |
| CAS | 78-39-7 |
| Formule moléculaire | C8H18O3 |
| Quantité | 100 mL |
| Synonyme | 1,1,1-Triethoxyethane, Orthoacetic Acid Triethyl Ester, Ethyl Orthoacetate, NSC 5596 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(C)(OCC)OCC |
| Nom IUPAC | 1,1,1-triéthoxyéthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.23 |
| Poids de la formule | 162.1256 |