Learn More
Orthobenzoate de triéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10401553 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10401553 25 g Flacon en verre 25g
10177832 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10401553 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378760250
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1663-61-2 | C13H20O3 | 224.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1663-61-2
Formule moléculaire C13H20O3
Poids moléculaire (g/mol) 224.3
Numéro MDL MFCD00009222
Clé InChI BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethoxymethyl benzene, triethyl orthobenzoate, ethyl orthobenzoate, benzene, triethoxymethyl, triethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, triethyl ester, orthobenzoic acid triethyl ester, triethoxymethyl benzol, triethoxyphenylmethane
CID PubChem 74268
Nom IUPAC Triéthoxyméthylbenzène
SMILES CCOC(C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl orthobenzoate
Couleur Incolore
Densité 0.9910g/mL
Point d’ébullition 239°C to 241°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(OCH2CH3)3
Indice de réfraction 1.4710 to 1.474
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.991
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis
Poids de la formule 224.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl orthobenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.